Merck
ENA018107428
Enamine
2-(4-tert-butyl-2,6-dimethylphenyl)acetonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
201.31
MDL番号:
mp
90-91
Iupac Name
(4-tert-butyl-2,6-dimethylphenyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C14H19N/c1-10-8-12(14(3,4)5)9-11(2)13(10)6-7-15/h8-9H,6H2,1-5H3
InChI Key
ZUXNULGHCOXCFL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-03962
Melting Point
90-91
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-03962
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)