Merck
ENA018107319
Enamine
2-(2-methyl-1H-1,3-benzodiazol-1-yl)acetohydrazide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
204.23
MDL番号:
mp
234-239
Iupac Name
2-(2-methyl-1H-benzimidazol-1-yl)acetohydrazide
Inchi Code
1S/C10H12N4O/c1-7-12-8-4-2-3-5-9(8)14(7)6-10(15)13-11/h2-5H,6,11H2,1H3,(H,13,15)
InChI Key
VUMSWGDUJKYNFT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-03831
Melting Point
234-239
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-03831
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)