Merck
ENA018107288
Enamine
N2,N4-diethyl-6-hydrazinyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
197.24
MDL番号:
mp
137-142
Iupac Name
N~2~,N~4~-diethyl-6-hydrazino-1,3,5-triazine-2,4-diamine
Inchi Code
1S/C7H15N7/c1-3-9-5-11-6(10-4-2)13-7(12-5)14-8/h3-4,8H2,1-2H3,(H3,9,10,11,12,13,14)
InChI Key
BVGUQIRYCWKXNV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-03800
Melting Point
137-142
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-03800
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)