Merck
ENA018107137
Enamine
2-(4-methylphenyl)quinoline-4-carbohydrazide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
277.33
MDL番号:
mp
228-230
Iupac Name
2-(4-methylphenyl)-4-quinolinecarbohydrazide
Inchi Code
1S/C17H15N3O/c1-11-6-8-12(9-7-11)16-10-14(17(21)20-18)13-4-2-3-5-15(13)19-16/h2-10H,18H2,1H3,(H,20,21)
InChI Key
TZQWANBRSTUSOU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-03628
Melting Point
228-230
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-03628
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)