Merck
ENA018107102
Enamine
3-(morpholin-4-yl)propanehydrazide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
173.21
MDL番号:
Iupac Name
3-(4-morpholinyl)propanohydrazide
Inchi Code
1S/C7H15N3O2/c8-9-7(11)1-2-10-3-5-12-6-4-10/h1-6,8H2,(H,9,11)
InChI Key
DHHXMRKFJWOESU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-03585
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-03585