Merck
ENA018107094
Enamine
3-(morpholine-4-sulfonyl)benzohydrazide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
285.32
MDL番号:
Iupac Name
3-(4-morpholinylsulfonyl)benzohydrazide
Inchi Code
1S/C11H15N3O4S/c12-13-11(15)9-2-1-3-10(8-9)19(16,17)14-4-6-18-7-5-14/h1-3,8H,4-7,12H2,(H,13,15)
InChI Key
FWIFKKUOURUDNG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-03577
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-03577
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)