Merck
ENA018106699
Enamine
3-propyl-2-sulfanyl-3,4-dihydroquinazolin-4-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
220.3
MDL番号:
mp
196-197
Iupac Name
3-propyl-2-sulfanyl-4(3H)-quinazolinone
Inchi Code
1S/C11H12N2OS/c1-2-7-13-10(14)8-5-3-4-6-9(8)12-11(13)15/h3-6H,2,7H2,1H3,(H,12,15)
InChI Key
NJLIXBFSTLACFC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-03139
Melting Point
196-197
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-03139