コンテンツへスキップ
Merck

ENA018106666

Enamine

quinazoline-4-thiol

ログイン組織・契約価格を表示する


About This Item

CAS番号:
分子量:
162.22
MDL番号:

mp

315-320

Iupac Name

4-quinazolinethiol

Inchi Code

1S/C8H6N2S/c11-8-6-3-1-2-4-7(6)9-5-10-8/h1-5H,(H,9,10,11)

InChI Key

TWWNPUZQYVWXJY-UHFFFAOYSA-N

保管温度

RT

Purity

95

Country of Origin

UA

Shipping Temperature

Normal

Physical Form

powder

Product Link

https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-03105

Melting Point

315-320

ピクトグラム

Exclamation mark

Signal Word

Warning

Hazard Statements

MSDS

https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-03105


最新バージョンのいずれかを選択してください:

試験成績書(COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.

サポートが必要な場合は、お問い合わせください カスタマーサポート

以前この製品を購入いただいたことがある場合

文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。

文書ライブラリにアクセスする

ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.

製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)