Merck
ENA018106577
Enamine
{2-chloroimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl}methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
182.61
MDL番号:
Iupac Name
(2-chloroimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)methanol
Inchi Code
1S/C8H7ClN2O/c9-8-6(5-12)11-4-2-1-3-7(11)10-8/h1-4,12H,5H2
InChI Key
BHDSODDUAWUGBC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-03015
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-03015