Merck
ENA018106151
Enamine
5-amino-2-fluoro-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]benzene-1-sulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
334.29
MDL番号:
Iupac Name
5-amino-2-fluoro-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C13H10F4N2O2S/c14-11-5-4-9(18)7-12(11)22(20,21)19-10-3-1-2-8(6-10)13(15,16)17/h1-7,19H,18H2
InChI Key
ILOBQKMWGAWHPI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-02494
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-02494