Merck
ENA018106099
Enamine
4-amino-N-(azepan-2-ylidene)benzene-1-sulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
267.35
MDL番号:
Iupac Name
4-amino-N-[(2Z)-2-azepanylidene]benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C12H17N3O2S/c13-10-5-7-11(8-6-10)18(16,17)15-12-4-2-1-3-9-14-12/h4-8,14-15H,1-3,9,13H2
InChI Key
XVWDADOMIIVOMN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-02441
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-02441
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)