Merck
ENA018106094
Enamine
N-[2-(propan-2-yl)phenyl]-5,6-dihydro-4H-1,3-thiazin-2-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
234.37
MDL番号:
Iupac Name
N-(2-isopropylphenyl)-5,6-dihydro-4H-1,3-thiazin-2-amine
Inchi Code
1S/C13H18N2S/c1-10(2)11-6-3-4-7-12(11)15-13-14-8-5-9-16-13/h3-4,6-7,10H,5,8-9H2,1-2H3,(H,14,15)
InChI Key
ACBUMAWXOCNMGY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-02431
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-02431
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)