Merck
ENA018105878
Enamine
4-amino-N-(3-chlorophenyl)benzene-1-sulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
282.75
MDL番号:
mp
135-137
Iupac Name
4-amino-N-(3-chlorophenyl)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C12H11ClN2O2S/c13-9-2-1-3-11(8-9)15-18(16,17)12-6-4-10(14)5-7-12/h1-8,15H,14H2
InChI Key
ZVOMLEQGMOLOEM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-02196
Melting Point
135-137
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-02196