Merck
ENA018105132
Enamine
5-(3-fluorophenoxy)-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
296.3
MDL番号:
mp
210-212
Iupac Name
5-(3-fluorophenoxy)-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C17H13FN2O2/c1-12-16(11-21)17(22-15-9-5-6-13(18)10-15)20(19-12)14-7-3-2-4-8-14/h2-11H,1H3
InChI Key
PGCLRPPPHZSBNM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01087
Melting Point
210-212
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01087
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)