Merck
ENA018105080
Enamine
4-formylphenyl 3-nitrobenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
271.23
MDL番号:
mp
143-144
Iupac Name
4-formylphenyl 3-nitrobenzoate
Inchi Code
1S/C14H9NO5/c16-9-10-4-6-13(7-5-10)20-14(17)11-2-1-3-12(8-11)15(18)19/h1-9H
InChI Key
LHPZKPAQBMCACL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01027
Melting Point
143-144
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01027