Merck
ENA018104894
Enamine
(2E)-3-{2-chloroimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl}prop-2-enoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
222.63
MDL番号:
Iupac Name
(2E)-3-(2-chloroimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)-2-propenoic acid
Inchi Code
1S/C10H7ClN2O2/c11-10-7(4-5-9(14)15)13-6-2-1-3-8(13)12-10/h1-6H,(H,14,15)/b5-4+
InChI Key
CPOFUPGJZDFDDC-SNAWJCMRSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00828
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00828
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)