Merck
ENA018104886
Enamine
3,4,6-trichloro-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
281.55
MDL番号:
Iupac Name
3,4,6-trichloro-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H3Cl3O2S/c10-3-1-4(11)6-5(2-3)15-8(7(6)12)9(13)14/h1-2H,(H,13,14)
InChI Key
WUTBSOJTMUNLCC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00818
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00818
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)