Merck
ENA018104868
Enamine
2-(6-methoxynaphthalen-2-yl)quinoline-4-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
329.36
MDL番号:
mp
258-259
Iupac Name
2-(6-methoxy-2-naphthyl)-4-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C21H15NO3/c1-25-16-9-8-13-10-15(7-6-14(13)11-16)20-12-18(21(23)24)17-4-2-3-5-19(17)22-20/h2-12H,1H3,(H,23,24)
InChI Key
GOGMULHCVISZHY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00800
Melting Point
258-259
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00800
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)