Merck
ENA018104527
Enamine
4-(3,4-dichlorobenzenesulfonamido)benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
346.19
MDL番号:
Iupac Name
4-{[(3,4-dichlorophenyl)sulfonyl]amino}benzoic acid
Inchi Code
1S/C13H9Cl2NO4S/c14-11-6-5-10(7-12(11)15)21(19,20)16-9-3-1-8(2-4-9)13(17)18/h1-7,16H,(H,17,18)
InChI Key
UMXULSULDRDBOZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00432
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00432