Merck
ENA018104496
Enamine
3-[(4-butylphenyl)sulfamoyl]-4-methylbenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
347.44
MDL番号:
Iupac Name
3-[(4-butylanilino)sulfonyl]-4-methylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C18H21NO4S/c1-3-4-5-14-7-10-16(11-8-14)19-24(22,23)17-12-15(18(20)21)9-6-13(17)2/h6-12,19H,3-5H2,1-2H3,(H,20,21)
InChI Key
MFFZLTRBQGTWRR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00401
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00401