Merck
ENA018104446
Enamine
2-hydroxy-5-[(4-methoxyphenyl)sulfamoyl]benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
323.33
MDL番号:
mp
196-200
Iupac Name
2-hydroxy-5-[(4-methoxyanilino)sulfonyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C14H13NO6S/c1-21-10-4-2-9(3-5-10)15-22(19,20)11-6-7-13(16)12(8-11)14(17)18/h2-8,15-16H,1H3,(H,17,18)
InChI Key
ZZQSRFASBWWWCX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00351
Melting Point
196-200
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00351
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)