Merck
ENA018104433
Enamine
4-chloro-3-(morpholine-4-sulfonyl)benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
305.74
MDL番号:
Iupac Name
4-chloro-3-(4-morpholinylsulfonyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C11H12ClNO5S/c12-9-2-1-8(11(14)15)7-10(9)19(16,17)13-3-5-18-6-4-13/h1-2,7H,3-6H2,(H,14,15)
InChI Key
FHALQCKQZFYPGB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00338
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00338
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)