Merck
ENA018104430
Enamine
4-chloro-3-(pyrrolidine-1-sulfonyl)benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
289.74
MDL番号:
Iupac Name
4-chloro-3-(1-pyrrolidinylsulfonyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C11H12ClNO4S/c12-9-4-3-8(11(14)15)7-10(9)18(16,17)13-5-1-2-6-13/h3-4,7H,1-2,5-6H2,(H,14,15)
InChI Key
VKDGPXAVGXQODU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00335
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00335