Merck
ENA018104278
Enamine
2-{[3-(difluoromethoxy)phenyl]formamido}acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
245.18
MDL番号:
Iupac Name
{[3-(difluoromethoxy)benzoyl]amino}acetic acid
Inchi Code
1S/C10H9F2NO4/c11-10(12)17-7-3-1-2-6(4-7)9(16)13-5-8(14)15/h1-4,10H,5H2,(H,13,16)(H,14,15)
InChI Key
IWXJYMXLBWQGNF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00182
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00182