Merck
COMH93D65BFC
Combi-Blocks, Inc.
Methyl 4-(5-iodo-1,3-thiazol-2-yl)benzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
345.16
MDL番号:
Iupac Name
methyl 4-(5-iodothiazol-2-yl)benzoate
Inchi Code
1S/C11H8INO2S/c1-15-11(14)8-4-2-7(3-5-8)10-13-6-9(12)16-10/h2-6H,1H3
InChI Key
BAVRZQULDHRSHB-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-5278
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-5278