Merck
COMH93D61926
Combi-Blocks, Inc.
4-Bromo-1-cyclopropyl-1h-pyrrolo[2,3-b]pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
237.1
MDL番号:
Iupac Name
4-bromo-1-cyclopropyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Inchi Code
1S/C10H9BrN2/c11-9-3-5-12-10-8(9)4-6-13(10)7-1-2-7/h3-7H,1-2H2
InChI Key
NBRCYAIZCOUNBT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HE-2802
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HE-2802