Merck
COMH93D5CDEF
Combi-Blocks, Inc.
1-Ethynyl-2,3,4,5,6-pentafluoro-benzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
192.09
MDL番号:
Iupac Name
1-ethynyl-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene
Inchi Code
1S/C8HF5/c1-2-3-4(9)6(11)8(13)7(12)5(3)10/h1H
InChI Key
PBEXVWXHXPEARD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerated
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HA-9010
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HA-9010