Merck
COMH580D8188
Combi-Blocks, Inc.
tert-Butyl 4-(3-fluorophenoxy)piperidine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
295.35
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 4-(3-fluorophenoxy)-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C16H22FNO3/c1-16(2,3)21-15(19)18-9-7-13(8-10-18)20-14-6-4-5-12(17)11-14/h4-6,11,13H,7-10H2,1-3H3
InChI Key
XMLYKKDRXNWYMG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-4925
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-4925