Merck
COMH4211C040
Combi-Blocks, Inc.
Methanesulfonic acid 3-cyano-2,2-dimethyl-propyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
191.25
MDL番号:
Iupac Name
3-cyano-2,2-dimethylpropyl methanesulfonate
Inchi Code
1S/C7H13NO3S/c1-7(2,4-5-8)6-11-12(3,9)10/h4,6H2,1-3H3
InChI Key
ZKTBVOHPIXNMFE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QD-7429
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QD-7429