Merck
COMH4211AEB1
Combi-Blocks, Inc.
4-Bromo-2-((4-methoxybenzyl)oxy)pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
294.15
MDL番号:
Iupac Name
4-bromo-2-[(4-methoxybenzyl)oxy]pyridine
Inchi Code
1S/C13H12BrNO2/c1-16-12-4-2-10(3-5-12)9-17-13-8-11(14)6-7-15-13/h2-8H,9H2,1H3
InChI Key
ZYEYUAMTSNHWBD-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QD-2491
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QD-2491