Merck
COMH42117451
Combi-Blocks, Inc.
3,3-Dimethylcyclobutane-1-carbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
109.17
MDL番号:
Iupac Name
3,3-dimethylcyclobutanecarbonitrile
Inchi Code
1S/C7H11N/c1-7(2)3-6(4-7)5-8/h6H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
JGQKDUIQJBOXRM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HA-4193
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HA-4193