Merck
COMH04238D33
Combi-Blocks, Inc.
1-(1H-1,2,4-Triazol-5-yl)piperazine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
226.11
MDL番号:
Iupac Name
1-(1H-1,2,4-triazol-5-yl)piperazine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11N5.2ClH/c1-3-11(4-2-7-1)6-8-5-9-10-6;;/h5,7H,1-4H2,(H,8,9,10);2*1H
InChI Key
IEPQQKAKFFTFMC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-7383
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-7383