Merck
COMH042382FC
Combi-Blocks, Inc.
2-(2-Ethylphenoxy)acetohydrazide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
194.23
MDL番号:
Iupac Name
2-(2-ethylphenoxy)acetohydrazide
Inchi Code
1S/C10H14N2O2/c1-2-8-5-3-4-6-9(8)14-7-10(13)12-11/h3-6H,2,7,11H2,1H3,(H,12,13)
InChI Key
RUJYPSOGZRGFLN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-4733
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-4733