Merck
COMH039FD372
Combi-Blocks, Inc.
3-[(tert-Butylcarbamoyl)methyl]phenylboronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
235.09
MDL番号:
Iupac Name
(3-(2-(tert-butylamino)-2-oxoethyl)phenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C12H18BNO3/c1-12(2,3)14-11(15)8-9-5-4-6-10(7-9)13(16)17/h4-7,16-17H,8H2,1-3H3,(H,14,15)
InChI Key
IRLJIESLVKPESK-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-3552
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-3552
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)