Merck
COM514239098
Combi-Blocks, Inc.
2,5-Difluoro-3-nitrobenzaldehyde
別名:
2,5-difluoro-3-nitrobenzaldehyde
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
化学式:
C7H3O3N1F2
CAS番号:
分子量:
187.1
MDL number:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C7H3F2NO3/c8-5-1-4(3-11)7(9)6(2-5)10(12)13/h1-3H
Inchi Key
WGHZJFNNDXXIGU-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Storage temp.
Refrigerated
Country of Origin
CN
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,5-Difluoro-3-nitrobenzaldehyde
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)