Merck
COM497527049
Combi-Blocks, Inc.
3-Fluoro-4-methylbenzylamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
175.63
MDL番号:
Iupac Name
(3-fluoro-4-methylphenyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H10FN.ClH/c1-6-2-3-7(5-10)4-8(6)9;/h2-4H,5,10H2,1H3;1H
InChI Key
PYFUHPKOIPHYCF-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-6238
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-6238