Merck
COM490022200
Combi-Blocks, Inc.
4-(2-Fluoro-4-nitrobenzyl)morpholine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
240.23
MDL番号:
Iupac Name
4-(2-fluoro-4-nitrobenzyl)morpholine
Inchi Code
1S/C11H13FN2O3/c12-11-7-10(14(15)16)2-1-9(11)8-13-3-5-17-6-4-13/h1-2,7H,3-6,8H2
InChI Key
JDROXDHWELAGQF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YF-1330
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YF-1330