Merck
COM448685580
Combi-Blocks, Inc.
2-Chloro-4-(4-methylthiophenyl)benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
278.76
MDL番号:
Iupac Name
3-chloro-4'-(methylsulfanyl)[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H11ClO2S/c1-18-11-5-2-9(3-6-11)10-4-7-12(14(16)17)13(15)8-10/h2-8H,1H3,(H,16,17)
InChI Key
XSAJJWNVMRAYEL-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YB-0741
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YB-0741