Merck
COM448685207
Combi-Blocks, Inc.
2-(thiophen-3-yl)isonicotinic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
205.24
MDL番号:
Iupac Name
2-(3-thienyl)isonicotinic acid
Inchi Code
1S/C10H7NO2S/c12-10(13)7-1-3-11-9(5-7)8-2-4-14-6-8/h1-6H,(H,12,13)
InChI Key
BOZGVVVDIQBTDY-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-5972
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-5972