Merck
COM448685160
Combi-Blocks, Inc.
3-Chloro-5-(2-methylphenyl)phenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
218.68
MDL番号:
Iupac Name
5-chloro-2'-methyl[1,1'-biphenyl]-3-ol
Inchi Code
1S/C13H11ClO/c1-9-4-2-3-5-13(9)10-6-11(14)8-12(15)7-10/h2-8,15H,1H3
InChI Key
XZCAHMDJWLNUMI-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-4495
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-4495