Merck
COM448685125
Combi-Blocks, Inc.
2-Fluoro-4-(3-trifluoromethylphenyl)phenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
256.2
MDL番号:
Iupac Name
3-fluoro-3'-(trifluoromethyl)[1,1'-biphenyl]-4-ol
Inchi Code
1S/C13H8F4O/c14-11-7-9(4-5-12(11)18)8-2-1-3-10(6-8)13(15,16)17/h1-7,18H
InChI Key
KMPONCKGTJXXLV-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-2837
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-2837