Merck
COM448684359
Combi-Blocks, Inc.
7-Bromobenzodiazole-5-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
241.04
MDL番号:
Iupac Name
7-bromo-1H-benzimidazole-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H5BrN2O2/c9-5-1-4(8(12)13)2-6-7(5)11-3-10-6/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)
InChI Key
NGGYCSILUCEYDR-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?WZ-9145
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?WZ-9145