Merck
COM448670183
Combi-Blocks, Inc.
tert-Butyl-4-(2-chloro-5-fluoropyrimidin-4-yl)piperidine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
315.77
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 4-(2-chloro-5-fluoro-4-pyrimidinyl)-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C14H19ClFN3O2/c1-14(2,3)21-13(20)19-6-4-9(5-7-19)11-10(16)8-17-12(15)18-11/h8-9H,4-7H2,1-3H3
InChI Key
NPCNFHIQKNJCDS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SS-0270
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SS-0270