Merck
COM448668817
Combi-Blocks, Inc.
5-Amino-N-cyclopropylpyridine-2-carboxamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
177.21
MDL番号:
Iupac Name
5-amino-N-cyclopropylpicolinamide
Inchi Code
1S/C9H11N3O/c10-6-1-4-8(11-5-6)9(13)12-7-2-3-7/h1,4-5,7H,2-3,10H2,(H,12,13)
InChI Key
MQTUMWNZSUIWQI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerated
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-1272
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-1272