Merck
COM448667990
Combi-Blocks, Inc.
2-Chlorophenylacetyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
189.04
MDL番号:
Iupac Name
(2-chlorophenyl)acetyl chloride
Inchi Code
1S/C8H6Cl2O/c9-7-4-2-1-3-6(7)5-8(10)11/h1-4H,5H2
InChI Key
WIHSAOYVGKVRJX-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QG-9200
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QG-9200