Merck
COM448666912
Combi-Blocks, Inc.
6-[2-Propyl-4-(4-pyridylazo)phenoxy]hexanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
355.44
MDL番号:
Iupac Name
6-{2-propyl-4-[(E)-4-pyridinyldiazenyl]phenoxy}hexanoic acid
Inchi Code
1S/C20H25N3O3/c1-2-6-16-15-18(23-22-17-10-12-21-13-11-17)8-9-19(16)26-14-5-3-4-7-20(24)25/h8-13,15H,2-7,14H2,1H3,(H,24,25)/b23-22+
InChI Key
RKSDFQDWVOJLAU-GHVJWSGMSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QF-5604
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QF-5604