Merck
COM448664509
Combi-Blocks, Inc.
1-Bromo-2-cyclobutoxy-benzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
227.1
MDL番号:
Iupac Name
1-bromo-2-cyclobutoxybenzene
Inchi Code
1S/C10H11BrO/c11-9-6-1-2-7-10(9)12-8-4-3-5-8/h1-2,6-8H,3-5H2
InChI Key
KZNPAENULHRFLO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerated
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QD-5654
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QD-5654