Merck
COM448663883
Combi-Blocks, Inc.
Potassium 2-(2-vinyloxyethoxy)methyltrifluoroborate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
分子量:
208.03
MDL番号:
Iupac Name
potassium trifluoro{[2-(vinyloxy)ethoxy]methyl}borate(1-)
Inchi Code
1S/C5H9BF3O2.K/c1-2-10-3-4-11-5-6(7,8)9;/h2H,1,3-5H2;/q-1;+1
InChI Key
MQVIUHBNMPBMLF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QD-3168
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QD-3168