Merck
COM448662589
Combi-Blocks, Inc.
1,2-Dibromo-4-chloro-1,1,2-trifluorobutane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
304.33
MDL番号:
Iupac Name
1,2-dibromo-4-chloro-1,1,2-trifluorobutane
Inchi Code
1S/C4H4Br2ClF3/c5-3(8,1-2-7)4(6,9)10/h1-2H2
InChI Key
PSZKHWSIFOQADS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-9515
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-9515