Merck
COM448656051
Combi-Blocks, Inc.
3-(Trifluoromethyl)phenyl trifluoromethanesulfonate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
294.17
MDL番号:
Iupac Name
3-(trifluoromethyl)phenyl trifluoromethanesulfonate
Inchi Code
1S/C8H4F6O3S/c9-7(10,11)5-2-1-3-6(4-5)17-18(15,16)8(12,13)14/h1-4H
InChI Key
RTVXJTWXYGSQAI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerated
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-2508
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-2508